Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated, Weiß, Microcon blue vinyl
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
- Highly absorbent and low-linting
- Polyester and nylon tufted microfibre tubes
- Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
- White microfibre option includes an additional scrubbing band
- Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
- Compatible with alcohol and strong disinfectants
- Launderable for reuse
- Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated
- Material:Microcon blue vinyl
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-0170MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 157,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeMaterialVerfügbarkeitPreis
- 129-0551Teleskopstiel aus Edelstahl mit Schnell-Trennvorrichtung965 - 1829 mmEdelstahl 304Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 358,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.