DI DIVOSAN ACTIV VT5 20L NL 1 * 20 l
DIVY7511006
: Diversey
Frequently Bought Together
Cyclohexan ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Toluol (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS, ISO 1 * 2,5 L
: PanReac AppliChem
Xylol (Isomerengemisch) 99% ACS
: Thermo Fisher Scientific
DICHLOROMETHANE EXTRA PURE. DAB. STABILI 1 * 100 L
: Honeywell Chemicals
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 98%, rein
: Thermo Fisher Scientific
Chloroform stabilisiert für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
n-Nonan 99%, Reagenzqualität
: Honeywell Chemicals
Ethanol absolut Ph. Eur., J.T.Baker®
: Avantor
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilisiert
: Thermo Fisher Scientific