AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
  REGE103025
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE103025
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
 :  
49,30 €
1 * 1 L
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    3,00