AuftragsverfolgungKontakt
Sample tubes | Avantor
Sample tubes
30 ml, 25,3 mm, 111 mm, Weiß, sterile
Artikelnr. SIMPC572-1
Anbieter:   Simport Scientific
Sample tubes
Artikelnr. SIMPC572-1
Anbieter:  Simport Scientific
Sample tubes
Sample tubes
30 ml, 25,3 mm, 111 mm, Weiß, sterile
Preis
338,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These tubes are chemically resistant and shatterproof, they are supplied with a leakproof screw cap, particularly important when transporting hazardous material.
  • Tube made of PP
  • Cap made of PE
  • Self-standing base with graduation
  • Leakproof screw cap
  • Available sterile and non-sterile
  • Functional temperature range: –90 to +121 °C
Conical bottom tubes with self-standing base graduated from 10 to 30 ml and 10 to 50 ml respectively in 5 ml increments. Ideal for transport and storage of urine, sputum and most liquids or particulate samples. Molded-in graduations make them easy to read.
Verpackung: Please note that the non-sterile caps and tubes are package separately in packages of 100. Sterile tubes are supplied in packs of 25.
Achtung! Bitte beachten: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25,3 mm
  • Ausführung:
    sterile
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    111 mm
  • Verschluss-Farbe:
    Weiß
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.