ContactUsLinkComponent
Digital-Gas-Controller-05, RS 485 /DGC05 DGC-05-XS analog ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 0 x Erweiterungsmodul, 5 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 6.5A, ohne Netzs 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTDGC05162010000
Digital-Gas-Controller-05, RS 485 /DGC05 DGC-05-XS analog ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 0 x Erweiterungsmodul, 5 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 6.5A, ohne Netzs 1 * 1 ST
Artikelnr. SNSTDGC05162010000
Frequently Bought Together