Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7953 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804450
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 7953 series, width 65 mm
- Länge:70 m
- Seq:07
- Für:BBP™11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.