Ladles
150 ml, 350 mm, 92 mm, Edelstahl 304
Artikelnr. SAMPA324-150
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
- Crevice free construction allows easy cleaning between batches
- Satin finish
Spezifikationen
- Ø:92 mm
- Kapazität:150 ml
- Länge:350 mm
- Material:Edelstahl 304
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.