Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Kst.-Flasche, 100 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Blei(II)acetat USP Test Solution (TS)
Artikelnr. 85351.180
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 301-04-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Synonyme: Acetic acid Lead(II) salt
- CAS Nummer:301-04-2
- Formel:(H₃CCOO)₂Pb
- MDL-Nummer:MFCD00012452
- Molekulargewicht:325.29 g/mol
- Merck-Index:12,05411
- Schmelzpunkt:280 °C
- EINECS:0
- UN:1616
- ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_VWRC85351.180_210295 CoC_VWRC85351.180_230108 CoC_VWRC85351.180_230237 CoC_VWRC85351.180_240148 coc_VWRC85351.180_250167
Mehr
sds_VWRC85351
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.