AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 65, −65…+140 °C, − °C, 62 °C, Farblos, 20 L
Artikelnr. 461-1117
Anbieter:   LAUDA
Badflüssigkeiten
Artikelnr. 461-1117
Anbieter:  LAUDA
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Kryo 65, −65…+140 °C, − °C, 62 °C, Farblos, 20 L
CAS Nummer:  
Preis
1 090,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 L
Product Details & Documents
Für genaues Temperieren auch bei extremen Temperaturen.
  • Sichere und leichte Anwendung, ideal für eine lange Betriebsdauer
  • Verlängert die Lebensdauer der Thermostaten
* Silikonöl
** Nur für geschlossene Systeme
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    20 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Brennpunkt:
    − °C
  • Flammpunkt:
    62 °C
  • Temperaturbereich:
    −65…+140 °C
  • Typ:
    Kryo 65