Verschlüsse
Tamper evident closure with PTFE algae, GL 45, Blau, PP
Artikelnr. RIXI8-1105-45-BL
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Gewinde:GL 45
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Tamper evident closure with PTFE algae
- Material:PP
- Seq:14