IGMF 015 GSOP Induk. Sensor 6m Kabel M30X1,5 Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [A] 200 Überstromauslösung [mA] 230 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [µA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 1000 Umgebungstemperatur [°C] -25...+120 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP30716/6M
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together