Wall cleaning tool
Mopp MicroSicuro CR/A for wall cleaning tool (160 g): Special multiple-use cleanroom mop, for the cleaning of walls, roofs and difficult to access areas, safe disinfection of GMP areas through vailidatable moistening (100 % PES-microfiber with special soft bristle), 380×70 mm
Artikelnr. PPSA3580039
Anbieter: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Wall cleaning tool for wall and ceiling cleaning in hygienically sensitve areas.
- Frame completely made of stainless steel
- Mops are 100% polyester microfiber filament yarn
- Autoclavable, disinfectant proof
- Mops have high-quality stainless steel push buttons for fitting with frame
This mop frame with locking screw is suitable with mop covers Micro Sicuro CR/A and Mop CR for wall cleaning tool.
Verpackung: Mops are prewashed and single double packaged.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Bezeichnung:Mopp MicroSicuro CR/A for wall cleaning tool (160 g): Special multiple-use cleanroom mop, for the cleaning of walls, roofs and difficult to access areas, safe disinfection of GMP areas through vailidatable moistening (100 % PES-microfiber with special soft bristle)
- L×B:380×70 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.