Eimer, Rechteckig, PP
Grün, 6 L
PPSA2000604
Standard für Clino®-System-Trolleys, rechteckiger Eimer mit Griff. Eignet sich auch zur die Vorbehandlung von Textilien.
- Mit Skalierung von 1 bis 5 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Kapazität:6 L
- Farbe:Grün
- Seq:04