Eimer, Rechteckig, PP
Gelb, 6 L
Artikelnr. PPSA2000603
Anbieter: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Standard für Clino®-System-Trolleys, rechteckiger Eimer mit Griff. Eignet sich auch zur die Vorbehandlung von Textilien.
- Mit Skalierung von 1 bis 5 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
- Kapazität:6 L
- Farbe:Gelb
- Seq:03
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis