Eimer, Rechteckig, PP
Weiß, 6 L
Artikelnr. PPSA2000605
Anbieter: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Standard für Clino®-System-Trolleys, rechteckiger Eimer mit Griff. Eignet sich auch zur die Vorbehandlung von Textilien.
- Mit Skalierung von 1 bis 5 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
- Kapazität:6 L
- Farbe:Weiß
- Seq:05
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.