AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rechteckig, PP | Avantor
Eimer, Rechteckig, PP
Blau, 6 L
Artikelnr. PPSA2000602
Eimer, Rechteckig, PP
Artikelnr. PPSA2000602
Eimer, Rechteckig, PP
Eimer, Rechteckig, PP
Blau, 6 L
Preis
22,39 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard für Clino®-System-Trolleys, rechteckiger Eimer mit Griff. Eignet sich auch zur die Vorbehandlung von Textilien.
  • Mit Skalierung von 1 bis 5 L
  • Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Kapazität:
    6 L
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PPSA2000610
    Abdeckung für 6-L-Eimer, transparent
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24,25 €