AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren | Avantor
Glasröhren
2,00±0,07 mm, 36,00±0,40 mm, ~1500 mm
Artikelnr. SCOR1564520
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Artikelnr. SCOR1564520
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren
2,00±0,07 mm, 36,00±0,40 mm, ~1500 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 kg
Product Details & Documents
AR-Glas®, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Tube length ~1500 mm.
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    36,00±0,40 mm
  • Wandstärke:
    2,00±0,07 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    13