Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 25 mm, 69,8×88,7×213,5 mm
Catalog # RIXI2-E0-1000-25WA
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Catalog # RIXI2-E0-1000-25WA
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Ordering information: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapazität:1000 ml
- Seq:06
- B×T×H:69,8×88,7×213,5 mm
- Hals I-Ø:25 mm