Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
50 ml, 25 mm, 36,1×42,7×63,5 mm
Artikelnr. RIXI2-D0-0050-25-K
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-D0-0050-25-K
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Seq:08
- B×T×H:36,1×42,7×63,5 mm
- Hals I-Ø:25 mm