Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
Artikelnr. GERB3157-C
Anbieter: GERBER FUNKE
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spezifikationen
- Bezeichnung:Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
- Seq:16
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-2028Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle MessmethodenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - 48,20 €