Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 60 mm, 68,3×89,0×214,0 mm
Artikelnr. RIXI2-E0-1000-60
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Artikelnr. RIXI2-E0-1000-60
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, natur.
- Fest und bruchsicher
- Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
- Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformation: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Seq:16
- B×T×H:68,3×89,0×214,0 mm
- Hals I-Ø:60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.