AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für 108 (Testo) | Avantor
Fühler für 108 (Testo)
TC-Eintauchfühler mit wasserdichtem Anschluss für 108-2, −40…+125 °C, 170 mm
Artikelnr. 620-2382
Anbieter:   Testo
Fühler für 108 (Testo)
Artikelnr. 620-2382
Anbieter:  Testo
Fühler für 108 (Testo)
Fühler für 108 (Testo)
TC-Eintauchfühler mit wasserdichtem Anschluss für 108-2, −40…+125 °C, 170 mm
Preis
44,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −40…+125 °C
  • Bezeichnung:
    TC-Eintauchfühler mit wasserdichtem Anschluss für 108-2
  • Länge:
    170 mm