Fühler für 108 (Testo)
TC-Eintauchfühler mit wasserdichtem Anschluss für 108, −40…+125 °C, 170 mm
Artikelnr. 620-2381
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Messbereich:−40…+125 °C
- Bezeichnung:TC-Eintauchfühler mit wasserdichtem Anschluss für 108
- Länge:170 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.