AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions | Avantor
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 4,01, 1 L
Artikelnr. HACHLZW9466.99
Anbieter:   Hach
pH buffer solutions
Artikelnr. HACHLZW9466.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 4,01, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
61,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml
  • pH-Wert:
    4,01