GasAlertMax XT II 2-Gas Detector O2/UEG 2-Gas-Detektor als Pumpengerät kann auch als Diffusionsgerät verwendet werden im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEXT-XU00-Y-EU
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together