Eimer, Rechteckig
Anthrazit, 15 L
Artikelnr. PPSA3550008
Anbieter: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Springe zu:
Product Details & Documents
Standardeimer, rechteckig, aus PP, mit Edelstahlgriff, für Clino®-System-Trolleys.
- Mit Skalierung von 5 bis 15 L
- Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Autoklavierbar (ca. 15 bis 30 Zyklen)
Dokumente
TDS Bucket 15 L.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Farbe:Anthrazit
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis