Probenehmer, MultiThief
Probenehmer, Edelstahl 316, 1000 mm, 3, 40 mm
Artikelnr. SAMP1290K-1000
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Der MultiThief ist für die mehrstufige Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten konzipiert.
- Variable Probenvolumina bis zu 60 ml
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Kann durch Entfernen von Zellen schnell und einfach ausgetauscht werden
Spezifikationen
- Ø:40 mm
- Bezeichnung:Probenehmer
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316
- Seq:01
- Anzahl der Kammern:3