AuftragsverfolgungKontakt
Mini-pictograms | Avantor
Mini-pictograms
Hazard labels, Mini 2 mandatory set, MINI-2, Vinyl, Weiß/blau, 96 labels/sheet
Artikelnr. BRDY286905
Anbieter:   Brady
Mini-pictograms
Artikelnr. BRDY286905
Anbieter:  Brady
Mini-pictograms
Mini-pictograms
Hazard labels, Mini 2 mandatory set, MINI-2, Vinyl, Weiß/blau, 96 labels/sheet
Preis
10,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These labels are made from transparent vinyl film with permanent adhesive and are specifically designed to be put on your emergency plans.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß/blau
  • Bezeichnung:
    Hazard labels, Mini 2 mandatory set
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    11
  • Modell:
    MINI-2
  • Verpackt:
    96 labels/sheet