AuftragsverfolgungKontakt
Rauchabsorber | Avantor
Rauchabsorber
Rauchabsauger mit Formaldehyd-Kohlefiltern, 760×594×390 mm, 760×368×342 mm, 36 kg
Artikelnr. LBCP3955221
Anbieter:   LABCONCO
Rauchabsorber
Artikelnr. LBCP3955221
Anbieter:  LABCONCO
Rauchabsorber
Rauchabsorber
Rauchabsauger mit Formaldehyd-Kohlefiltern, 760×594×390 mm, 760×368×342 mm, 36 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Rauchabsorber sind für leichte Histologie-Deckglas- und Färbebereiche geeignet. Aktivkohlemedien absorbieren organische Gerüche und schädliche Dämpfe, die von Lösungsmitteln wie Xylol und Toluol freigesetzt werden, während saubere Luft in das Labor zurückgeführt wird. Diese Gehäuse sind flach, vollständig tragbar und benötigen keine Rohrleitungen. Sie passen problemlos auf flache Arbeitsplatten oder solche mit überhängenden Schränken.
  • Eingebautes, motorisiertes Laufrad für eine Frontgeschwindigkeit von bis zu 35 fpm
  • Mit gletscherweißem, trockenem Epoxidpulver beschichtetes Stahlgehäuse und perforierter Schallwand für gleichmäßigen Luftstrom
  • Klare, einteilige, ³/₈" dicke, bruchfeste Acrylhaube
  • Vorverdrahtet mit rückseitig montierter Zusatzsteckdose und oben montiertem Gebläseschalter mit Schutzschalter
  • Leiser Betrieb bei 58 bis 63 dBA
Spezifikationen
  • Gewicht:
    36 kg
  • Außen B×T×H:
    760×594×390 mm
  • Bezeichnung:
    Rauchabsauger mit Formaldehyd-Kohlefiltern
  • Seq:
    02
  • Innen B×T×H:
    760×368×342 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP4882803
    Solide Epoxid-Arbeitsfläche, flach, ohne Ausschnitt für Unterbau für 3"-Abzugshauben, Gehäuse, Handschuhkästen, 910×760×30 mm, 45 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6926000
    Formaldehyd-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 248,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6925700
    Ammoniak-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 203,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP4882805
    Solide Epoxid-Arbeitsfläche, flach, ohne Ausschnitt für Unterbau für 4"-Abzugshauben, Gehäuse, Handschuhkästen, 1220×760×30 mm, 61 kg