AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, Round, PP | Avantor
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved, Weiß, 3,0 L, 198 mm, 172 mm
Artikelnr. RIXIU-7S-1001-030K
Buckets, Round, PP
Artikelnr. RIXIU-7S-1001-030K
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved, Weiß, 3,0 L, 198 mm, 172 mm
Preis
758,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    3,0 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Bucket with plastic handle and lid, not UN-approved
  • Höhe:
    172 mm
  • Seq:
    08
  • Ø:
    198 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-025
    Schnappdeckel für Eimer 2,5 L, PP, wasserdicht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-050
    Schnappdeckel für Eimer 5 L, PP, wasserdicht
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-100
    Tapa de palanca para cubo de 10 L, PP, resistente al agua
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 48 ST - 102,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 36 ST - 123,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 180 ST - 259,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 16,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 435 ST - 262,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 ST - 62,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 63,80 €