ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite CO/NO/NO2/CO2 Pumpe 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, M 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B8C1245020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite CO/NO/NO2/CO2 Pumpe 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, M 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B8C1245020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together