[EN]MONITORING SHELF 575/390/155 SS E-PO 1 * 1 ST
Artikelnr. HUPF7500467
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
[EN]MONITORING SHELF 575/390/155 SS E-PO 1 * 1 ST
Artikelnr. HUPF7500467
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Frequently Bought Together
VWR®, Magnetrührstäbchen, oval
Lieferant: VWR Collection
Apothekerlöffel
Lieferant: RSG
VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch
Lieferant: VWR Collection
Chemikalienschaufeln
Lieferant: RSG
Doppelspatel, Mikro, ein Ende löffelförmig
Lieferant: RSG
VWR®, Magnetrührstäbchen, zylindrisch, mit Mittelring
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Aluminiumfolie im Rollenspender
Lieferant: VWR Collection
Pinzetten, antistatisch
Lieferant: OUTILS RUBIS
Schlauch-Quetschhähne nach Hoffmann
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Lieferant: RSG
VWR®, Magnetrührstäbchen, gerade
Lieferant: VWR Collection
Dishes, disposable
Lieferant: Korff
[EN]STERIKO GOODS BASKET StE-1/1 575/280 1 * 1 ST
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
[EN]TROLLEY SINGLE HOOK 610/470/1460 1 * 1 ST
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
STERILGUTKORB STAPELBAR 600 X 400X 150MM 1 * 1 ST
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Sterilgutkorb 1/2 StE 575x280x135 mm mit Grifföffnung Edelstahl epoliert 1 * 1 ST
Lieferant: HUPFER METALLWERKE