Passive air sampling kits
Replacement tees with 0,0635 mm orifice, 30 ml/min, Edelstahl
Artikelnr. REST26338
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
This unique grab sampler minimises connections and leaks and houses a critical orifice in the tee fitting.
- Different orifice sizes for sampling from four minutes to ten hours
- Compression sample inlet allows easy connection
- Canister valve connected to a sample port tubing
- Stainless steel tee with orifice and vaccum gauge
- Frit filter for insertion into a compression sample inlet
Specifically designed for soil gas sampling by allowing the connection of tubing coming from the soil gas sample port.
Bestellinformation: Canisters and replacement tees and orifices can be ordered separately.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Replacement tees with 0,0635 mm orifice
- Material:Edelstahl
- Seq:903
- Luftstrom:30 ml/min
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.