AuftragsverfolgungKontakt
Method development toolbox, USLC® | Avantor
Method development toolbox, USLC®
Methoden-Development-Kit, Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Artikelnr. REST25806
Anbieter:   Restek
Method development toolbox, USLC®
Artikelnr. REST25806
Anbieter:  Restek
Method development toolbox, USLC®
Method development toolbox, USLC®
Methoden-Development-Kit, Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Each method development toolbox contain four USLC® stationary phases such as Biphenyl, Aqueous C18, IBD and PFP Propyl, for both UHPLC (1,9 µm) and HPLC (3 or 5 µm) columns of different lengths.
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Methoden-Development-Kit
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    08
  • Phase:
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl