AuftragsverfolgungKontakt
Method development toolbox, USLC®
Methoden-Development-Kit, Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl, 3 µm, 3,00 mm, 100 mm
Artikelnr. REST25803
Anbieter:   Restek
Method development toolbox, USLC®
Artikelnr. REST25803
Anbieter:  Restek
Method development toolbox, USLC®
Method development toolbox, USLC®
Methoden-Development-Kit, Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl, 3 µm, 3,00 mm, 100 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Each method development toolbox contain four USLC® stationary phases such as Biphenyl, Aqueous C18, IBD and PFP Propyl, for both UHPLC (1,9 µm) and HPLC (3 or 5 µm) columns of different lengths.
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Methoden-Development-Kit
  • Ø int.:
    3,00 mm
  • Partikelgröße:
    3 µm
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    05
  • Phase:
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl