AuftragsverfolgungKontakt
Packed GC columns, 2abc refinery column set | Avantor
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Analytical controls configuration
Artikelnr. REST88000-810
Anbieter:   Restek
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Artikelnr. REST88000-810
Anbieter:  Restek
Packed GC columns, 2abc refinery column set
Analytical controls configuration
Preis
2 371,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Special columns for unsaturated light hydrocarbons.
  • Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
When used in the proper valving system, it will elute C5+ hydrocarbons ahead of C1 through C4 hydrocarbons.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Analytical controls configuration
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.