PLOT columns, MXT® metal
3,5" coil, Kapillar, MXT®-Q-BOND, 20,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Artikelnr. REST79716-273
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
PLOT columns are made from Siltek® treated stainless steel and have the same characteristics and performance as fused silica PLOT columns but useful for GCs and other field applications.
- Made into small coil diameters and perfect for tight spaces
- Rugged material withstands rough handling and shock
- Available in 3,5" coil diameter or 7" diameter with 11-pin cage
Spezifikationen
- Säulenform:Kapillar
- Schichtdicke:20,00 µm
- Ø int.:0,53 mm
- Bezeichnung:3,5" coil
- Länge:30 m
- Seq:10
- Phase:MXT®-Q-BOND
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.