AuftragsverfolgungKontakt
PLOT columns, MXT® metal | Avantor
PLOT columns, MXT® metal
7" coil, 11-pin cage, Kapillar, MXT®-Alumina BOND/Na2SO4, 10,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Artikelnr. REST79714
Anbieter:   Restek
PLOT columns, MXT® metal
Artikelnr. REST79714
Anbieter:  Restek
PLOT columns, MXT® metal
PLOT columns, MXT® metal
7" coil, 11-pin cage, Kapillar, MXT®-Alumina BOND/Na2SO4, 10,00 µm, 0,53 mm, 30 m
Preis
1 166,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PLOT columns are made from Siltek® treated stainless steel and have the same characteristics and performance as fused silica PLOT columns but useful for GCs and other field applications.
  • Made into small coil diameters and perfect for tight spaces
  • Rugged material withstands rough handling and shock
  • Available in 3,5" coil diameter or 7" diameter with 11-pin cage
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kapillar
  • Schichtdicke:
    10,00 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Bezeichnung:
    7" coil, 11-pin cage
  • Länge:
    30 m
  • Seq:
    05
  • Phase:
    MXT®-Alumina BOND/Na2SO4
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.