Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Florida TRPH standard (17 components) | Avantor

Florida TRPH standard (17 components)

Florida TRPH standard, 2000 µg/ml each in carbon disulfide, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST31878
Anbieter:   Restek
Florida TRPH standard (17 components)
Artikelnr. REST31878
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Florida TRPH standard (17 components)
Florida TRPH standard (17 components)

Florida TRPH standard, 2000 µg/ml each in carbon disulfide, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul

CAS Nummer:  
Preis
117,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Ampull
Product Details & Documents

This contains n-octane (C8), n-decane (C10), n-dodecane (C12), n-tetradecane (C14), n-hexadecane (C16), n-octadecane (C18), n-eicosane (C20), n-docosane (C22), n-tetracosane (C24), n-hexacosane (C26), n-octacosane (C28), n-triacontane (C30), n-dotriacontane (C32), n-tetratriacontane (C34), n-hexatriacontane (C36), n-octatriacontane (C38) and n-tetracontane (C40).

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Konzentration:
    2000 µg/ml each in carbon disulfide
  • VE:
    1 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Florida TRPH standard
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule

Spezifikationen