Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Acrolein | Avantor

Acrolein

Acrolein, 5000 μg/ml in water, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST30646
Anbieter:   Restek
Acrolein
Artikelnr. REST30646
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Acrolein

Acrolein, 5000 μg/ml in water, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul

CAS Nummer:  
Preis
79,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Ampull
Product Details & Documents

Bestellinformation: This product has a limited shelf life. We recommend that you order only the ampoule quantity that meets your immediate needs.

Achtung! Bitte beachten: NOTE: Store standards under frozen conditions (0 °C or colder). We recommend you store ampoules lying flat (horizontally) to prevent breakage. For best results, thaw the contents of the ampoule fully and shake well before opening and using the solution.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    1 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Acrolein, 5000 μg/ml in water
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.