AuftragsverfolgungKontakt
Isocyanates singles | Avantor
Isocyanates singles
4,4'-MDIP, 1000 µg/ml in dimethyl sulfoxide, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Artikelnr. REST33003
Anbieter:   Restek
Isocyanates singles
Artikelnr. REST33003
Anbieter:  Restek
CAS Nummer:  
Isocyanates singles
Isocyanates singles
4,4'-MDIP, 1000 µg/ml in dimethyl sulfoxide, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
CAS Nummer:  
Preis
59,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Ampull
Product Details & Documents
OSHA 47 is for 4,4'-methylenediphenyl isocyanate (4,4'-MDI) in indoor air, and NIOSH Method 5522 is for 2,4-TDI; 2,6-TDI; 4,4'-MDI; and 1,6-hexamethylene diisocyanate (1,6-HDI) in air. Restek offers the 1,-(2-pyridyl)piperzine (1-2pp) derivative.
ASTM D5836 and OSHA 42 are test methods for determining 2,4-toluene diisocyanate (2,4-TDI) and 2,6-TDI in the workplace atmosphere.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 Ampoul
  • Bezeichnung:
    4,4'-MDIP, 1000 µg/ml in dimethyl sulfoxide
  • Pk Info:
    1 ml/ampoule