ContactUsLinkComponent
MULTIRAE LITE CO2/UEG/CO/NH3/O2 5-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbere 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B8C128E020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MULTIRAE LITE CO2/UEG/CO/NH3/O2 5-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbere 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3B8C128E020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together