ContactUsLinkComponent
MULTIRAE LITE CO2/UEG/NO2/NH3/O2 5-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messber 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C158E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MULTIRAE LITE CO2/UEG/NO2/NH3/O2 5-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messber 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C158E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together