AuftragsverfolgungKontakt
Magnetic Stirrers, RT basic | Avantor
Magnetic Stirrers, RT basic
RT basic magnetic stirrer, 5 L
Artikelnr. BARN88880012
Magnetic Stirrers, RT basic
Artikelnr. BARN88880012
Magnetic Stirrers, RT basic
Magnetic Stirrers, RT basic
RT basic magnetic stirrer, 5 L
Preis
308,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The RT basic plug and play magnetic stirrers have a small foot print and are ideal for routine stirring applications.
  • Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring
  • Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance
  • Low power consumption
  • Detachable plug
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    RT basic magnetic stirrer, 5 L
  • Cat. No.:
    BARN88880012
  • Modell:
    RT basic
  • B×T×H:
    230×230×65 mm
  • Plattengröße:
    220 mm
  • Plattenmaterial:
    PP
  • Max. Rührmenge H₂O:
    5000 ml
  • Drehzahlbereich:
    150 - 2500 min⁻¹
  • Gewicht:
    25 kg
  • Leistungsaufnahme:
    6 W