Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element standards, comprehensive mix B, VHG | Avantor

Multi-element standards, comprehensive mix B, VHG

Comprehensive mix B standard, 1× 500 ml, 500 mL
Artikelnr. PROOVHG-SM90C-500
Multi-element standards, comprehensive mix B, VHG
Artikelnr. PROOVHG-SM90C-500
CAS Nummer:  
Multi-element standards, comprehensive mix B, VHG

Comprehensive mix B standard, 1× 500 ml, 500 mL

CAS Nummer:  
Preis
1 240,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), or alternative techniques, such as and flame or furnace atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA).

Multi element standards for Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Ce, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ho, La, Lu, Mg, Na, Nd, P, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y and Yb at 10 µg/ml in 40% aqua regia, tr. HF.

Zertifizierung: Accredited to ISO 9001, ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Traceable to NIST and SRM.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Comprehensive mix B standard
  • Pk Info:
    1× 500 ml

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.