ContactUsLinkComponent
MultiRae CO/PID 2-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Sonderheite 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A200200020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRae CO/PID 2-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Sonderheite 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3A200200020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together