Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellgriffe
Skalpellgriffe
Nr. 4, Klingen Nr. 18 bis 27, 130 mm
Catalog # 233-0181
Supplier:   SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Catalog # 233-0181
Supplier:  SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Skalpellgriffe
Nr. 4, Klingen Nr. 18 bis 27, 130 mm
Price
267,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Große Auswahl an Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner
Specifications
  • Für:
    Klingen Nr. 18 bis 27
  • Typ:
    Nr. 4
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    03