Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellgriffe | Avantor
Skalpellgriffe
Nr. 3, Klingen Nr. 6 bis 16, 120 mm
Artikelnr. 233-0180
Anbieter:   SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Artikelnr. 233-0180
Anbieter:  SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Skalpellgriffe
Nr. 3, Klingen Nr. 6 bis 16, 120 mm
Preis
267,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Große Auswahl an Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner
Spezifikationen
  • Für:
    Klingen Nr. 6 bis 16
  • Typ:
    Nr. 3
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    01