Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellgriffe | Avantor
Skalpellgriffe
Nr. 9, Klingen Nr. 6 bis 16, 40 und SG3, 126 mm
Artikelnr. 233-0177
Anbieter:   SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Artikelnr. 233-0177
Anbieter:  SWANN MORTON
Skalpellgriffe
Skalpellgriffe
Nr. 9, Klingen Nr. 6 bis 16, 40 und SG3, 126 mm
Preis
273,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Große Auswahl an Skalpellklingen aus verschiedenen Materialien in steriler oder unsteriler Ausführung verfügbar
  • Leichter und sicherer Wechsel der Skalpellklingen mittels optional bestellbarem Klingenentferner
Spezifikationen
  • Für:
    Klingen Nr. 6 bis 16, 40 und SG3
  • Typ:
    Nr. 9
  • Länge:
    126 mm
  • Seq:
    06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.