AuftragsverfolgungKontakt
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Artikelnr. HECH92159111490
Rubber Stoppers
Artikelnr. HECH92159111490
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Preis
48,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Spezifikationen
  • Ø unten:
    41,0 mm
  • Ø oben:
    49,0 mm
  • Bohrung Ø:
    6,0 mm
  • Anz. Bohrungen:
    2
  • Höhe:
    40,0 mm
  • Seq:
    19